488321
Butane-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.11 (vs air)
presión de vapor
51.6 psi ( 37.7 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
temp. de autoignición
761 °F
bp
−0.5 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCC[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1
Clave InChI
IJDNQMDRQITEOD-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Standard 100 mL quantitiy is packaged in a 25 mL Sure/Pac™ cylinder with brass 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 16 psig for 100 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Productos recomendados
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Información legal
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
espiga
Referencia del producto
Descripción
Precios
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable