Merck
486167
Sigma-Aldrich
Propionitrile-d5
99 atom % D
Sinónimos:
Pentadeuteriopropionitrile
About This Item
Fórmula lineal:
C2D5CN
Número de CAS:
Peso molecular:
60.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
Análisis
99% (CP)
bp
97 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
densidad
0.842 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3/i1D3,2D2
Clave InChI
FVSKHRXBFJPNKK-ZBJDZAJPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
6.00 °C - closed cup