Merck
475998
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3NCS
Número de CAS:
Peso molecular:
204.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
bp
274 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1cc(Cl)cc(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H
Clave InChI
JLEMKZDHFGCHLO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)