473960
(S)-3-Amino-1,2-propanediol
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
actividad óptica
[α]20/D −28±1°, c = 4 in 5 M HCl
impurezas
<0.5 mol
índice de refracción
n20/D 1.483 (lit.)
bp
117-119 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidad
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NC[C@H](O)CO
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2/t3-/m0/s1
Clave InChI
KQIGMPWTAHJUMN-VKHMYHEASA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges