473456
Tris(acetonitrile)tricarbonylmolybdenum(0)
About This Item
Productos recomendados
mp
90 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Mo].[C+]#[O-].[C+]#[O-].[C+]#[O-].CC#N.CC#N.CC#N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable