Merck
472883
Sigma-Aldrich
Tetra-O-acetyl-6,6′-di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-lactal
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H56O13Si2
Número de CAS:
Peso molecular:
704.95
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
actividad óptica
[α]20/D −7°, c = 1.1 in chloroform
cadena SMILES
CC(=O)O[C@@H]1C=CO[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]1OC2O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
Aplicación
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Visite la Librería de documentos
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)