471151
5,12-Bis(phenylethynyl)naphthacene
technical grade, 85%
Sinónimos:
BPEN
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Análisis
85%
mp
248 °C (dec.) (lit.)
λmáx.
550 nm
cadena SMILES
c1ccc(cc1)C#Cc2c3ccccc3c(C#Cc4ccccc4)c5cc6ccccc6cc25
InChI
1S/C34H20/c1-3-11-25(12-4-1)19-21-31-29-17-9-10-18-30(29)32(22-20-26-13-5-2-6-14-26)34-24-28-16-8-7-15-27(28)23-33(31)34/h1-18,23-24H
Clave InChI
OUHYGBCAEPBUNA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable