Merck
470465
Sigma-Aldrich
tert-Dodecyl polysulfide
average Mn ~434, TPS® 20
Sinónimos:
Di-tert-dodecyl polysulfide, TPS® 20
About This Item
Fórmula lineal:
(C9H19C(CH3)2)2Sx
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
liquid
mol peso
average Mn ~434
fabricante / nombre comercial
TPS® 20
índice de refracción
n20/D 1.511
viscosidad
53 cP(40 °C)(lit.)
temperatura de transición
pour point −21 °C
densidad
0.95 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCCC(C)(C)SSC(C)(C)CCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50S3/c1-17(19(3,4)5)21(9,10)23(13,14)25-27-26-24(15,16)22(11,12)18(2)20(6,7)8/h17-18H,1-16H3
Clave InChI
AWSNFBCZTJENAR-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of Arkema Inc.
TPS is a registered trademark of Arkema France
The Gene Construction Kit is a trademark of Textco
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter