Merck
469084
Sigma-Aldrich
DAB-Am-32, Polypropylenimine dotriacontaamine Dendrimer, Generation 4.0
volume 5,054 Å3
About This Item
Fórmula lineal:
[-CH2CH2N[(CH2)3N[(CH2)3N[(CH2)3N[(CH2)3NH2]2]2]2]2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
3513.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
mol peso
calculated mol wt 3,514
volumen
5,054 Å3
índice de refracción
n20/D 1.518 (lit.)
viscosidad
2.5 poise(50 °C)(lit.)
temperatura de transición
Tg −87 °C
solubilidad
methanol and water: soluble
densidad
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCCN(CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCCN(CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN(CCCN)CCCN)CCCN(CCCN)CCCN
Forma física
Contains 32 primary amino groups.
Información legal
DSM product
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)