465232
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
96%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
formulario
solid
mp
58-62 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cc(Br)ccc1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
Clave InChI
UPCARQPLANFGQJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- 2-functionalized aromatic monoaldehydes, via reaction with different secondary amines and phenol
- fluorostilbenes
- benzyl amine-based histamine H3 antagonist having serotonin reuptake activity
- 6-bromo-2-(4-bromo-2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable