460583
Lead(II) bromide
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999%
Sinónimos:
Lead bromide, Lead dibromide, Plumbous bromide
About This Item
grado
anhydrous
Análisis
99.999%
formulario
beads
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lead
tamaño de partícula
−10 mesh
bp
892 °C (lit.)
mp
371 °C (lit.)
densidad
6.66 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[PbH2]Br
InChI
1S/2BrH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges