458570
(3S-cis)-(+)-2,3-Dihydro-7a-methyl-3-phenylpyrrolo[2,1-b]oxazol-5(7aH)-one
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
actividad óptica
[α]20/D +124°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: ≥99% (HPLC)
mp
90-92 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@]12OC[C@@H](N1C(=O)C=C2)c3ccccc3
InChI
1S/C13H13NO2/c1-13-8-7-12(15)14(13)11(9-16-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-8,11H,9H2,1H3/t11-,13-/m1/s1
Clave InChI
UFQSRYWJCHFOQX-DGCLKSJQSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable