455407
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.463 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
densidad
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(c(c1)C(Cl)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)5-3-4(10)1-2-6(5)8(11,12)13/h1-3H
Clave InChI
VHTVVTDYYXQDHS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter