Merck
454176
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenebis[[4-(4-aminophenoxy)phenyl]methanone]
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(H2NC6H4OC6H4CO)2C6H4
Número de CAS:
Peso molecular:
500.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
formulario
solid
mp
238 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)C(=O)c3ccc(cc3)C(=O)c4ccc(Oc5ccc(N)cc5)cc4)cc1
InChI
1S/C32H24N2O4/c33-25-9-17-29(18-10-25)37-27-13-5-23(6-14-27)31(35)21-1-2-22(4-3-21)32(36)24-7-15-28(16-8-24)38-30-19-11-26(34)12-20-30/h1-20H,33-34H2
Clave InChI
HKWWRLBGQRLBRM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)