Merck
448648
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylsiloxy)phenylsilane
96%
Sinónimos:
Phenyl-tris(dimethylsiloxy)silane
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2SiHO]3SiC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
330.68
Beilstein:
3380327
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
91 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][Si](C)(C)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O[Si]([H])(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H26O3Si4/c1-16(2)13-19(14-17(3)4,15-18(5)6)12-10-8-7-9-11-12/h7-11,16-18H,1-6H3
Clave InChI
CQZDNELEZXTFEH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter