Merck
442259
Sigma-Aldrich
Triisodecyl phosphite
About This Item
Fórmula lineal:
(C10H21O)3P
Número de CAS:
Peso molecular:
502.79
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
densidad
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CCCCCCCOP(OCCCCCCCC(C)C)OCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C30H63O3P/c1-28(2)22-16-10-7-13-19-25-31-34(32-26-20-14-8-11-17-23-29(3)4)33-27-21-15-9-12-18-24-30(5)6/h28-30H,7-27H2,1-6H3
Clave InChI
QEDNBHNWMHJNAB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Heat stabilizer for polymers
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter