Merck
424021
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethylhexyl acrylate
technical grade
Sinónimos:
3,5,5-Trimethylhexyl 2-propenoate, 3,5,5-Trimethylhexyl prop-2-enoate, TMHA
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCO2CH2CH2CH(CH3)CH2C(CH3)3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
technical grade
formulario
liquid
contiene
20-120 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
bp
55 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
densidad
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(CCOC(=O)C=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-6-11(13)14-8-7-10(2)9-12(3,4)5/h6,10H,1,7-9H2,2-5H3
Clave InChI
FIXKCCRANLATRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup