Merck
422940
Sigma-Aldrich
4,6-Dimethyl-2-nitroaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H2(NO2)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
formulario
solid
mp
64-68 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-5-3-6(2)8(9)7(4-5)10(11)12/h3-4H,9H2,1-2H3
Clave InChI
VSRYYONYIUUFFY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4,6-Dimethyl-2-nitroaniline (2,4-Dimethyl-6-nitroaniline), an aromatic amine, is an important aromatic organic intermediate. It has been synthesized from 2,4-dimethylaniline and the crystal structure has been investigated. It has been reported to be determined by diazotization and coupling spectrophotometric technique using 8-amino-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulphonic acid and N-(1-naphthyl)ethylenediamine as coupling agents.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
G Norwitz et al.
Talanta, 33(4), 311-314 (1986-04-01)
Twenty more aromatic amines are determined by the diazotization and coupling spectrophotometric technique, with 8-amino-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulphonic acid (H-acid) and N-(1-naphthy)ethylenediamine (N-na) as coupling agents. The following are determined by both methods: 2,4-diaminotoluene, 2-aminobenzotrifluoride, 4-benzoxyaniline, 2,4-dimethyl-6-nitroaniline, 4,5-dimethyl-2-nitroaniline, 2-amino-9-fluorenone, naphthionic acid (sodium salt)
2, 4-Dimethyl-6-nitroaniline.
Chen HK.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 68(5), 1392-1392 (2012)