Merck
415103
Sigma-Aldrich
Calcium nitride
−200 mesh, 95%
Sinónimos:
Tricalcium dinitride
About This Item
Fórmula lineal:
Ca3N2
Número de CAS:
Peso molecular:
148.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
95%
Formulario
powder
tamaño de partícula
−200 mesh
densidad
2.63 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ca]=N[Ca]N=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2N
Clave InChI
DVJMVZQXJNJSJR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.