Merck
406724
Sigma-Aldrich
Glycerol tris[poly(propylene glycol), amine terminated] ether
average Mn ~5,000
About This Item
Fórmula lineal:
[-CH(CH2-)2][[OCH2CH(CH3)]nNH2]3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
mol peso
average Mn ~5,000
densidad
1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(N)CO.CC(O)CO.OCC(O)CO
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter