Merck
403423
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H30Cl2Hf
Número de CAS:
Peso molecular:
519.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: hafnium
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Hf]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.2ClH.Hf/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;/h2*1-5H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
SACREFGWLSRPCX-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable