Merck
40289
Sigma-Aldrich
Acetona
semiconductor grade VLSI PURANAL (Honeywell 17617)
Sinónimos:
Dimethyl ketone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
635680
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
eCl@ss:
39021201
ID de la sustancia en PubChem:
grado
semiconductor grade VLSI PURANAL (Honeywell 17617)
densidad de vapor
2 (vs air)
presión de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
formulario
liquid
CofA
specification on request
lim. expl.
13.2 %
color
clear colorless
índice de refracción
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
cadena SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
La intensidad de luminiscencia de la acetona depende de los componentes de la disolución . La absorción de luz ultravioleta por la acetona tiene como consecuencia su fotólisis y la producción de radiales .
Semiconductor grade acetone may be used for cleaning of the surfaces, such as;
  • Hydrogen terminated silicon wafer.
  • SiC wafers.
  • Chromium nitride epilayer on silicon wafer.
The semiconductor grade acetone was also used in a comparative study for observing the effect of various solvents on nitrogen containing promoters (NCPs), which is used in oxidation reaction of 5-hydroxymethylfurfural.
Información legal
PURANAL is a trademark of Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Mono-fluorinated alkyne-derived SAMs on oxide-free Si (111) surfaces: preparation, characterization and tuning of the Si workfunction
Pujari S, et al.
Langmuir, 29(2), 570-580 (2013)
Covalently attached organic monolayers onto silicon carbide from 1-alkynes: molecular structure and tribological properties.
Pujari S, et al.
Langmuir, 29(13), 4019-4031 (2013)
Cu catalyzed oxidation of 5-hydroxymethylfurfural to 2, 5-diformylfuran and 2, 5-furandicarboxylic acid under benign reaction conditions.
Hansen T, et al.
Applied Catalysis A: General, 456, 44-50 (2013)
Organic monolayers from 1-alkynes covalently attached to chromium nitride: alkyl and fluoroalkyl termination.
Pujari S, et al.
Langmuir, 29(33), 10393-10404 (2013)
Hexadecadienyl monolayers on hydrogen-terminated Si (111): faster monolayer formation and improved surface coverage using the enyne moiety
Rijksen B, et al.
Langmuir, 28(16), 6577-6588 (2012)