Merck
400793
Sigma-Aldrich
Niobium(V) iodide
−8 mesh
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
NbI5
Número de CAS:
Peso molecular:
727.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
tamaño de partícula
−8 mesh
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Nb](I)(I)(I)I
InChI
1S/5HI.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Clave InChI
FWIYBTVHGYLSAZ-UHFFFAOYSA-I
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges