Merck
400734
Sigma-Aldrich
Mercury(II) sulfide red
synthesis grade
Sinónimos:
Mercuric sulfide red
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HgS
Número de CAS:
Peso molecular:
232.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
grado
synthesis grade
color
black
mp
583.5 °C (lit.)
densidad
7.6 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
S=[Hg]
InChI
1S/Hg.S
Clave InChI
QXKXDIKCIPXUPL-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Masaki Ohata et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(8), 855-858 (2015-08-11)
The effect of long-time X-ray irradiation on Cr and Hg in a polypropylene disk certified reference material (PP disk CRM, NMIJ CRM 8136-a) during measurements by X-ray fluorescence (XRF) spectrometry was examined in the present study. The XRF intensities of