397156
Pentadecafluorotriethylamine
96%
Sinónimos:
Perfluorotriethylamine, Tris(pentafluoroethyl)amine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
2.15 psi ( 20 °C)
Análisis
96%
índice de refracción
n20/D 1.262 (lit.)
bp
68-69 °C/743 mmHg (lit.)
densidad
1.736 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F15N/c7-1(8,9)4(16,17)22(5(18,19)2(10,11)12)6(20,21)3(13,14)15
Clave InChI
CBEFDCMSEZEGCX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter