394009
(R)-(+)-N,α-Dimethylbenzylamine
98%
Sinónimos:
(R)-(+)-N-Methyl-1-phenylethylamine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +70°, c = 2 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.511 (lit.)
bp
74-76 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CN[C@H](C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
RCSSHZGQHHEHPZ-MRVPVSSYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter