385433
Chlorotrimethylsilane solution
1.0 M in methylene chloride
Sinónimos:
Trimethylchlorosilane
About This Item
Productos recomendados
concentración
1.0 M in methylene chloride
densidad
1.257 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Clave InChI
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter