Merck
378593
Supelco
IWT® TMD-8 hydrogen and hydroxide form
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
descripción
self-indicating mixed bed resin
Parámetros
41 °C max. temp.
Matriz
gel
tamaño de partícula
16-40 mesh
pH operativo
0-14
capacidad
0.55 meq/mL by wetted bed volume
0.80 meq/g by dry weight
Descripción general
A mixture of strong cation and strong anion exchange resins, with capacity indicator. Selective beads change color from blue-green to amber when exchange capacity is reached.
Aplicación
Resina indicadora. Cambia de color de azul-verde a ámbar cuando alcanza su capacidad intercambiadora
Información legal
IWT is a registered trademark of U.S. Filter Corp.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)