378216
1-Fluoro-2,4,6-trimethylpyridinium triflate
technical grade, 85%
Sinónimos:
1-Fluoro-sym-collidinium triflate
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Análisis
85%
mp
162-165 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.CHF3O3S/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-5H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clave InChI
PRIGFEJKMMRJSF-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- Pd(II)-catalyzed para-selective C-H arylation
- Fluorination reactions
- Oxidant in oxidatively-induced aryl-CF3 bond-formation
- Pd(II)-catalyzed C-H olefination reactions
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?