372129
2,4-Bis(α,α-dimethylbenzyl)phenol
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
solid
bp
206 °C/15 mmHg (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(c1ccccc1)c2ccc(O)c(c2)C(C)(C)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26O/c1-23(2,18-11-7-5-8-12-18)20-15-16-22(25)21(17-20)24(3,4)19-13-9-6-10-14-19/h5-17,25H,1-4H3
Clave InChI
FMUYQRFTLHAARI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)