371971
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate
98%
Sinónimos:
HFBMA
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.25 psi ( 20 °C)
Análisis
98%
formulario
liquid
contiene
hydroquinone as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.361 (lit.)
bp
158 °C (lit.)
densidad
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F6O2/c1-4(2)5(15)16-3-7(10,11)6(9)8(12,13)14/h6H,1,3H2,2H3
Clave InChI
DFVPUWGVOPDJTC-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Los clientes también vieron
Artículos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.