367737
Trimethyl(trifluoromethyl)silane solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
(Trifluoromethyl)trimethylsilane, Ruppert′s reagent, Ruppert-Prakash reagent, TFMTMS, Trifluoromethyltrimethylsilane
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
10.98 psi ( 55 °C)
2.8 psi ( 20 °C)
formulario
liquid
concentración
0.5 M in THF
bp
40 °C
densidad
0.895 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H9F3Si/c1-8(2,3)4(5,6)7/h1-3H3
Clave InChI
MWKJTNBSKNUMFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Silver-mediated C-H trifluoromethylation of arenes
- Preparation of trifluoromethyl ketone analog of L-arginine having contrasting inhibitory activity against human arginase I and histone deacetylase 8
- Organocatalyzed regio- and enantioselective allylic trifluoromethylation of Morita-Baylis-Hillman adducts
- Palladium-catalyzed oxidative trifluoromethylation of indoles
- Preparation of 5-HT1A antagonists
- Used as difluorocarbene source
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup