Merck
364495
Sigma-Aldrich
Chloromethyl p-tolyl sulfone
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO2CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
204.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
99%
mp
80-83 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)CCl