Merck
357723
Sigma-Aldrich
7-Methoxy-2-benzofurancarboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
192.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
mp
221-223 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc2cc(oc12)C(O)=O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-7-4-2-3-6-5-8(10(11)12)14-9(6)7/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
UOCNTRAAJNWDND-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
7-Methoxy-2-benzofurancarboxylic acid may be used in the synthesis of fluorous counterpart of the Marshall resin, 4-(1H,1H,2H,2H-perfluorodecylsulfanyl)phenol.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Christine Hiu-Tung Chen et al.
Organic letters, 5(7), 1015-1017 (2003-03-28)
[structure: see text] The fluorous counterpart of the Marshall resin, 4-(1H,1H,2H,2H-perfluorodecylsulfanyl)phenol (FluoMar), is prepared by S-alkylation of 4-mercaptophenol with C(8)F(17)CH(2)CH(2)I and employed in the synthesis of amide and diamide analogues. The final products are purified by solid-phase extraction (SPE) over