Merck
357669
Sigma-Aldrich
7-Chloroquinaldine
99%
Sinónimos:
7-Chloro-2-methylquinoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
177.63
Beilstein:
115318
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
formulario
solid
mp
74-78 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc2ccc(Cl)cc2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-2-3-8-4-5-9(11)6-10(8)12-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
WQZQFYRSYLXBGP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Microwave-assisted Preparation of 3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl) ethenyl] benzaldehyde.
ZHANG Z, et al.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 2, 012-012 (2010)
Synthesis of unsymmetrical dithioacetals: an efficient synthesis of a novel LTD4 antagonist, L-660,711.
McNamara JM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54(15), 3718-3721 (1989)
Technological Progress in Synthesis of 7-chloroquinaldine as Intermediate of Anti-asthma Drug.
Dong S, et al.
Chemical Industry Times / Hua Gong Shi Kan, 6, 12-12 (2011)
Synthesis of 7-Chloroquinaldine by Skraup Reaction.
LI S, et al.
Journal of Huaihai Institute of Technology (Natural Sciences Edition) / Huai Hai Gong Xue Yuan Xue Bao (Zi Ran Ke Xue Ban ), 3, 012-012 (2007)