Merck
345946
Sigma-Aldrich
N-(3-Indolylacetyl)-L-leucine
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
288.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
99%
actividad óptica
[α]20/D −17°, c = 3 in ethanol
mp
198-200 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O