333581
1,4-Naphthalenedicarboxylic acid
94%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
94%
formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-5-6-10(12(15)16)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
Clave InChI
ABMFBCRYHDZLRD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable