Merck
329975
(+)-Boldine hydrochloride
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H21NO4 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
363.84
Número CE:
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99%
InChI
1S/C19H21NO4.ClH/c1-20-5-4-10-7-15(22)19(24-3)18-12-9-16(23-2)14(21)8-11(12)6-13(20)17(10)18;/h7-9,13,21-22H,4-6H2,1-3H3;1H
Clave InChI
MUGNKMCHLPQCMV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable