322482
4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
95%
Sinónimos:
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone, Furaneol, Strawberry furanone
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
mp
73-77 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1OC(C)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-5(7)6(8)4(2)9-3/h3,8H,1-2H3
Clave InChI
INAXVXBDKKUCGI-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable