Merck
308218
Sigma-Aldrich
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CH]2C6H3NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
203.28
Beilstein:
2645721
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.519 (lit.)
bp
117 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N=C=O
InChI
1S/C13H17NO/c1-9(2)11-6-5-7-12(10(3)4)13(11)14-8-15/h5-7,9-10H,1-4H3
Clave InChI
FEUFNKALUGDEMQ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... GABRA1(2554)
Aplicación
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate was used in the synthesis of PhsSiORe(NAr)3 by reacting with silylperrhenate in toluene[1].
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Syntheses and reactivity of Ph3SiOReO3, Mes3GeOReO3, and (O3ReOSnPh2OSnPh2OH) 2.
Organometallics, 12(2), 571-574 (1993)