307130
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluoro-p-tolylhydrazine
97%
About This Item
Análisis
97%
mp
81-83 °C (lit.)
cadena SMILES
NNc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable