Merck
306401
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3,4,6-tetrafluorobenzene
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6HBrF4
Número de CAS:
Peso molecular:
228.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.467 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
densidad
1.862 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cc(F)c(Br)c(F)c1F
Envase
Packaged in ampules
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)