Merck
301396
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
96%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3OC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
206.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
mp
150-154 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
Clave InChI
RATSANVPHHXDCT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Kinetics of internal acyl migration and hydrolysis of the synthetic β-1-O-acyl-D-glucopyranuronates of 2-, 3-, and 4-(trifluoromethyl)benzoic acids in phosphate buffer was studied.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
A W Nicholls et al.
Chemical research in toxicology, 9(8), 1414-1424 (1996-12-01)
High resolution 19F NMR spectroscopy has been used to investigate the kinetics of internal acyl migration and hydrolysis of the synthetic beta -1-O-acyl-D-glucopyranuronates of 2-, 3-, and 4-(trifluoromethyl) benzoic acids (TFMBAs) in phosphate buffer solutions at 30 degrees C as