Merck
291269
Sigma-Aldrich
α-(Trichloromethyl)benzyl acetate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2CH(CCl3)C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
267.54
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99%
mp
86-89 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)OC(c1ccccc1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C10H9Cl3O2/c1-7(14)15-9(10(11,12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3
Clave InChI
JKRWZLOCPLZZEI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable