Merck
288071
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II)
About This Item
Fórmula lineal:
(H2NCH2CH2NH2)2PtCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
386.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: platinum
cadena SMILES
Cl[Pt]Cl.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.2ClH.Pt/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
MXLIXEZAMQLDMM-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Reactant for:
  • Electroreduction reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)