286451
Methyl γ-linolenate
98%
Sinónimos:
γ-Linolenic acid methyl ester, ω-6 Linolenic acid methyl ester, 6,9,12-Octadecatrienoic acid methyl ester, Fame 18:3n-6, Methyl (Z,Z,Z)-6,9,12-octadecatrienoate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
162 °C/0.5 mmHg (lit.)
cadena SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
Clave InChI
JFRWATCOFCPIBM-JPFHKJGASA-N
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?