Merck
283711
Sigma-Aldrich
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline
98%
Sinónimos:
N,N-Dimethylmesidine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3C6H2N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
163.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.512 (lit.)
bp
213-215 °C (lit.)
densidad
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C11H17N/c1-8-6-9(2)11(12(4)5)10(3)7-8/h6-7H,1-5H3
Clave InChI
JZBZLRKFJWQZHU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline participates in condensation of dimeric 3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-2-nitroso-α-D-glucopyranosyl chloride with benzyl alcohol to yield an oximino glycoside.
Aplicación
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline was used in the synthesis of an oximino glycoside that was reduced with lithium aluminum hydride to benzyl 2-amino-2-deoxy-α-D-gluco- and -mannopyranoside hydrochloride.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Synthesis of a β-D-linked disaccharide from dimeric tri-O-acetyl-2-deoxy-2-nitroso-α-D-glucopyranosyl chloride.
Miyai K and Jeanloz RW.
Carbohydrate Research, 21(1), 45-55 (1972)