277053
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
99%
Sinónimos:
O-Methyl-L-prolinol, SMP
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +2.4°, c = 2 in benzene
índice de refracción
n20/D 1.4457 (lit.)
bp
62 °C/40 mmHg (lit.)
densidad
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H13NO/c1-8-5-6-3-2-4-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
Clave InChI
CHPRFKYDQRKRRK-LURJTMIESA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
45 °C - closed cup