275832
Tributyltin fluoride polymer
Sinónimos:
Tributylfluorotin polymer
About This Item
mp
269-271 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC[Sn](F)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.F.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;;
Clave InChI
UQRCQRWRPUCTNV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
145 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges