Merck
275638
Sigma-Aldrich
Methyl phenoxyacetate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OCH2CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.514 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
densidad
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-9(10)7-12-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
Clave InChI
BZCKRPHEZOHHBK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Methyl phenoxyacetate (MPOA) was used as an acylating agent in the synthesis of loracarbef, a carbacephalosporin antibiotic.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Enantioselective acylation of a beta-lactam intermediate in the synthesis of loracarbef using penicillin G amidase.
Zmijewski Jr MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 32(13), 1621-1622 (1991)